Documents
AABH3036AF62
AA BLOCKS, INC.
5-Hydroxy-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.21
Numéro MDL:
Iupac Name
5-hydroxy-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H10N2O3/c1-7-9(11(15)16)10(14)13(12-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,14H,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
RRCZUMRFXTUKAW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/186130-62-1
Synonym
5-hydroxy-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=186130-62-1