Documents
AABH3036A0B1
AA BLOCKS, INC.
2-(6-Bromonaphthyl)-beta-d-xylopyranoside
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.19
Numéro MDL:
Iupac Name
(2S,4R,5R)-2-((6-bromonaphthalen-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Inchi Code
1S/C15H15BrO5/c16-10-3-1-9-6-11(4-2-8(9)5-10)21-15-14(19)13(18)12(17)7-20-15/h1-6,12-15,17-19H,7H2/t12-,13-,14?,15+/m1/s1
Clé InChI
WHFCYXMRDUCMTI-VOFREWHGSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/69594-75-8
Synonym
2-(6-Bromonaphthyl)-beta-D-xylopyranoside
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=69594-75-8