Documents
AABH14DD1A8A
AA BLOCKS, INC.
N-Cyclopropyl L-Z-Valinamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.36
Numéro MDL:
Iupac Name
benzyl 1-[(cyclopropylamino)carbonyl]-2-methylpropylcarbamate
Inchi Code
1S/C16H22N2O3/c1-11(2)14(15(19)17-13-8-9-13)18-16(20)21-10-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,11,13-14H,8-10H2,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)
Clé InChI
GAJOCJBVEJLKMJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1393445-24-3
Synonym
N-CyclopropylL-Z-Valinamide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1393445-24-3