D7389
Tiron
Synonyme(s) :
4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acid disodium salt, Pyrocatechol-3,5-disulfonic acid disodium salt
About This Item
Produits recommandés
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].Oc1cc(cc(c1O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H6O8S2.2Na/c7-4-1-3(15(9,10)11)2-5(6(4)8)16(12,13)14;;/h1-2,7-8H,(H,9,10,11)(H,12,13,14);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
ISWQCIVKKSOKNN-UHFFFAOYSA-L
Application
Autres remarques
Informations légales
Remplacé(e)(s) par