G0660
α-Glucosidase from Saccharomyces cerevisiae
recombinant, expressed in proprietary host, lyophilized powder, ≥100 units/mg protein
Synonyme(s) :
α-D-Glucosidase, α-D-Glucoside glucohydrolase, Maltase from yeast
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in proprietary host
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥100 units/mg protein
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bakers yeast ... MAL12(853209) , MAL32(852602)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Inhibiteur
Substrat
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Enzymatic Assay of α-Glucosidase by the Modified Boehenger Procedure (EC 3.2.1.20)