Principaux documents
440809
Sigma-Aldrich
N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]aniline
Synonyme(s) :
Trimethoxy[3-(phenylamino)propyl]silane, (3-Anilinopropyl)trimethoxysilane, N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]aniline, [3-(Phenylamino)propyl]trimethoxysilane
50 ML
49,60 €
49,60 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
49,60 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5NH(CH2)3Si(OCH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.39
Beilstein:
8620045
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
49,60 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.506 (lit.)
pb
310 °C (lit.)
Densité
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CO[Si](CCCNc1ccccc1)(OC)OC
InChI
1S/C12H21NO3Si/c1-14-17(15-2,16-3)11-7-10-13-12-8-5-4-6-9-12/h4-6,8-9,13H,7,10-11H2,1-3H3
Clé InChI
KBJFYLLAMSZSOG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)aniline (TMSPA) is an organoalkoxysilane derivative of polyaniline (PAN). TMSPA is a pH sensitive silica-polyaniline hybrid which is electroactive and electrochromic in nature. It is used as a silane coupling agent.[1][2][3]
N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]aniline (TMSPA) is a silane based propylaniline that can be used as a conducting polymer (CP). It can modify the surface characteristics and exhibits hydrophobic properties. It also enhances the wettability, dispersion of nanomaterials and selective absorption.[4][5]
Application
TMSPA is a monomer which can be polymerized to form poly(TMPSA). Poly(TMPSA) can be used to coat gold nanorods (AuNRs) to fabricate an electrode for the sensing of hydrogen peroxide.[6][7]
TMSPA is used as a surface modifying agent that enhances the wettability, dispersion of silica which enhances the anti-degradation in natural rubber (NR). It can be used to functionalize gold nanorods (GNRs) through enzymatic polymerization which may be used for electrochemical detection of hydrogen peroxide (H2O2). It can also be used as an amine based solvent that forms a stable dispersion of single walled carbon nanotubes(SWCNT) after centrifugation.[1][2][3][8]
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Antidegradation and reinforcement effects of phenyltrimethoxysilane-or N-[3-(trimethoxysilyl) propyl] aniline-modified silica particles in natural rubber composites.
Tunlert A, et al.
Materials Chemistry and Physics, 173(2), 78-88 (2016)
Preparation and characterization of conductive chitosan-poly [N-(3-trimethoxysilylpropyl) aniline] hybrid submicrostructures.
Gomathi P, et al.
Macromolecular Research, 19(5), 442-442 (2011)
Hierarchically-ordered electroactive silica-polyaniline nanohybrid: A novel material with versatile properties.
Manian MK, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 48(20), 4537-4546 (2010)
Antidegradation and reinforcement effects of phenyltrimethoxysilane-or N-(3-(trimethoxysilyl) propyl) aniline-modified silica particles in natural rubber composites.
Tunlert A, et al.
Materials Chemistry and Physics, 173(20), 78-88 (2016)
Base-free photoredox/nickel dual-catalytic cross-coupling of ammonium alkylsilicates.
Jouffroy M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 138(2), 475-478 (2015)