Merck
Accueillife-scienceLa sécurité des produitsLe Système général harmonisé
Le Système général harmonisé
Le Système général harmonisé a été initié à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement de Rio de Janeiro en 1992. Il vise, entre autres objectifs, à harmoniser la classification et les éléments de communication sur les dangers des produits chimiques (étiquetage et fiches de données de sécurité). La première version a été publiée en 2003 sous la forme d'un livre violet (par opposition au livre orange sur le transport). Des mises à jour régulières devraient être publiées tous les 2 ans. Le SGH harmonise la plupart des critères de classification relatifs à la fourniture et au transport et s'appuie sur les propriétés intrinsèques des substances. Le SGH autorise différents pays ou régions à mettre en œuvre des éléments constitutifs à leur discrétion. Ces éléments constitutifs ne peuvent cependant pas être modifiés. D'autre part, il y une marge pour les options des autorités compétentes et des limites spécifiques pour la communication des composants des mélanges.
Les raisons du développement du SGH
  • Le développement du commerce international
  • Des exigences différentes concernant l'étiquetage des produits chimiques
  • Des classifications différentes pour des produits identiques dans des pays différents
  • La nécessité d'une norme de sécurité internationale
Les éléments du SGH
Comparé au système actuel de l'UE, les pictogrammes (anciennement : symboles de danger) apparaissent comme le changement le plus notable. Alors que la plupart des pictogrammes du SGH ont un équivalent dans le système précédent, les pictogrammes SGH 04, SGH 07 et SGH 08 sont totalement nouveaux.
Le système SGH repose sur 16 classes de dangers physiques, 10 classes de dangers pour la santé et 3 classes de dangers pour l'environnement et comprend les éléments de communication suivants :
Les clés pour comprendre les étiquettes de nos produits
DescriptionPictogrammeClasse de danger et catégorie de danger
Bombe explosantBombe explosant - Pictogramme
  • Explosifs instables
  • Explosifs des divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
  • Matières et mélanges autoréactifs, types A, B
  • Peroxydes organiques, types A, B
FlammeFlamme - Pictogramme
  • Gaz inflammables, catégorie 1
  • Aérosols inflammables, catégories 1, 2
  • Liquides inflammables, catégories 1, 2, 3
  • Matières solides inflammables, catégories 1, 2
  • Matières et mélanges autoréactifs, types B, C, D, E, F
  • Liquides pyrophoriques, catégorie 1
  • Matières solides pyrophoriques, catégorie 1
  • Matières et mélanges auto-échauffants, catégories 1, 2
  • Matières et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégories 1, 2, 3 Peroxydes organiques, types B, C, D, E, F
  • Gaz pyrophoriques (États-Unis uniquement)
Flamme sur un cercleFlamme sur un cercle - Pictogramme
  • Gaz comburants, catégorie 1
  • Liquides comburants, catégories 1, 2, 3
Bouteille à gazBouteille à gaz - Pictogramme
  • Gaz sous pression :
    • Gaz comprimés
    • Gaz liquéfiés
    • Gaz liquéfiés réfrigérés
    • Gaz dissous
CorrosionCorrosion - Pictogramme
  • Matières corrosives pour les métaux, catégorie 1
  • Corrosif pour la peau, catégories 1A, 1B, 1C
  • Lésions oculaires graves, catégorie 1
Tête de mort sur deux tibiasTête de mort sur deux tibias - Pictogramme
  • Toxicité aiguë (par voie orale ou cutanée ou par inhalation), catégories 1, 2, 3
Point d'exclamationPoint d'exclamation - Pictogramme
  • Toxicité aiguë (par voie orale ou cutanée ou par inhalation), catégorie 4
  • Irritation cutanée, catégorie 2
  • Irritation oculaire, catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée, catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégorie 3
Danger pour la santéDanger pour la santé - Pictogramme
  • Sensibilisation respiratoire, catégorie 1
  • Mutagénicité pour les cellules germinales, catégories 1A, 1B, 2
  • Cancérogénicité, catégories 1A, 1B, 2
  • Toxicité pour la reproduction, catégories 1A, 1B, 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégories 1, 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée, catégories 1, 2Danger par aspiration, catégorie 1
EnvironnementEnvironnement - Pictogramme
  • Dangers pour le milieu aquatique
    • Toxicité aiguë, catégorie 1
    • Toxicité chronique, catégories 1, 2
Autres éléments régionaux
  • USA
    • Asphyxiant simple
    • Poussière combustible
    • Gaz pyrophoriques
2 Mentions d'avertissement "Danger" ou "Attention"
72 mentions de danger individuelles et 17 combinées - Elles sont désignées par un code alphanumérique unique, composé d'une lettre et de trois chiffres, comme suit :
  1. La lettre "H" (pour "hazard statement" ou mention de danger)
  2. Un chiffre désignant le type de dangers, comme suit :
    • "2" pour les dangers physiques
    • "3" pour les dangers pour la santé
    • "4" pour les dangers pour l'environnement
  3. Deux chiffres correspondant à la numérotation séquentielle des dangers découlant des propriétés intrinsèques de la substance ou du mélange, telles que les propriétés explosives (codes 200 à 210), l'inflammabilité (codes 220 à 230), etc.
116 conseils de prudence individuels et 33 combinés - Ils sont désignés par un code alphanumérique unique, composé d'une lettre et de trois chiffres, comme suit :
  1. La lettre "P" (pour "precautionary statement" ou conseil de prudence)
  2. Un chiffre désignant le type de précautions d'usage, comme suit : "1" pour les conseils de prudence généraux
    • "2" pour les conseils de prudence concernant la prévention
    • "3" pour les conseils de prudence concernant l'intervention
    • "4" pour les conseils de prudence concernant le stockage
    • "5" pour les conseils de prudence concernant l'élimination
  3. Deux chiffres (correspondant à la numérotation séquentielle des conseils de prudence)
La fiche de données de sécurité
La Fiche de données de sécurité joue un rôle important dans la communication des dangers selon le SGH. Le document adopte un format en 16 sections avec des informations sur les dangers, y compris des informations sur l'étiquetage, à présenter dans la section 2 "Identification des dangers". Dans l'UE, il était demandé d'inclure les deux classifications (l'ancienne classification de l'UE et la classification SGH) pendant une période de transition qui a pris fin au 1er juin 2015. La FDS américaine présente la classification SGH en section 2. La FDS APAC (Asie-Pacifique) suit les règles du SGH local, ce qui implique des changements mineurs dans diverses sections. Vous trouverez ci-dessous la section 2 mise à jour de la FDS selon le SGH de l'UE pour l'acétonitrile.
Identification des dangers