Merck
Identification de leads d'anticorps thérapeutiques
Trouvez les outils dont vous avez besoin pour sélectionner
les leads candidats les plus prometteurs.
L'identification de leads d'anticorps thérapeutiques implique la sélection d'anticorps candidats pour des thérapies ciblées. Une fois qu'une cible spécifique a été identifiée, des anticorps sont produits en utilisant la molécule cible comme antigène. Les anticorps peuvent être produits à l'aide de méthodes telles que la technologie des hybridomes, le clonage des lymphocytes B et l'exposition sur phage. Les anticorps sont ensuite purifiés et criblés pour leur capacité à lier l'antigène. Les anticorps sélectionnés sont ensuite caractérisés, ce qui permet de déterminer leur spécificité, leur affinité, leur stabilité et leurs propriétés pharmacocinétiques. Nous proposons de nombreuses plateformes et de nombreux réactifs pour soutenir le processus d'identification de leads, de la production d'anticorps monoclonaux à l'isolement, la sélection et l'optimisation de leads. 
Production et purification d'anticorps monoclonaux
Des progrès technologiques majeurs ont permis d'accélérer et d'accroître l'efficacité de la production d'anticorps monoclonaux. Il existe trois plateformes établies pour la découverte d'anticorps : le développement d'hybridomes, le clonage des lymphocytes B et l'exposition d'anticorps sur phage. Nous proposons des réactifs pour la production de banques d'anticorps monoclonaux en ayant recours à chacune de ces techniques.
Nos solutions d'isolement et de purification des anticorps sont conçues pour permettre de préparer rapidement et efficacement les échantillons. Les dispositifs de filtration Amicon® et les plaques d'ultrafiltration MultiScreen® offrent aux chercheurs un moyen efficace et rapide d'enrichir, de purifier ou d'effectuer un échange de tampon sur échantillons d'anticorps. Les billes magnétiques PureProteome™ Protéine A, Protéine G et Protéine A/G offrent des moyens très efficaces de purifier les immunoglobulines à partir d'échantillons de surnageants de cultures cellulaires, ce qui permet de gagner du temps et de réduire la perte d'échantillon. Notre technologie avancée et notre vaste expertise en matière de préparation d'échantillons vous permettent de passer rapidement et efficacement à l'étape suivante du processus d'identification de leads. 
Cartoon illustration depicting yellow cells, each expressing a different antibody clone represented by purple, pink, red, green, and blue antibodies on the cell surface
Développement d'hybridomes
La technologie des hybridomes est la technique d'immortalisation des lymphocytes B de souris la plus largement reconnue. Elle a révolutionné la découverte des anticorps monoclonaux (mAb). Cette technique commence par l'immunisation des animaux avec l'antigène cible afin de provoquer une réponse immunitaire et d'initier la maturation des lymphocytes B. Les lymphocytes B sont ensuite isolés et fusionnés avec des cellules tumorales de myélome pour produire des hybridomes. Chaque lymphocyte B produisant un anticorps unique, il est possible d'avoir recours au clonage unicellulaire des hybridomes pour constituer des banques d'anticorps monoclonaux à grande échelle. Les anticorps sont ensuite isolés ou purifiés à partir du surnageant des cellules d'hybridomes cultivées. Cette technique est bien établie et produit des anticorps ultra purs et spécifiques.
Nos outils de développement d'hybridomes ont été conçus pour rationaliser le procédé de fusion et de criblage des hybridomes afin d'en optimiser l'efficacité. Nous proposons une sélection de produits allant des lignées issues de fusion cellulaire aux milieux de culture cellulaire, en passant par des facteurs de croissance et des antibiotiques.
Produits apparentés
Nous sommes désolés, une erreur inattendue s'est produite
Network error: Failed to fetch
Catégories apparentées
Photographie en gros plan d'une colonne de purification de protéines contenant une résine de chromatographie sur un support annulaire, avec élution dans un tube conique de 15 ml
Dispositifs d'ultrafiltration Amicon®
Concentration et diafiltration fiables avec les filtres Amicon® Ultra.
Photographie en gros plan d'une colonne de purification de protéines contenant une résine de chromatographie sur un support annulaire, avec élution dans un tube conique de 15 ml
Colonnes et résines de purification
Une large gamme d'outils de chromatographie pour la purification des anticorps.
Plaques de filtration MultiScreen® de 96 ou 384 puits
Plaques d'ultrafiltration MultiScreen® de 96 puits
Plaques de filtration pour la concentration d'anticorps et la diafiltration.
Articles apparentés
Explorez nos produits et services