Downstream Processing intensifié et continu
Gagnez en efficacité et en flexibilité opérationnelles tout en réduisant l'encombrement de vos installations et vos coûts
Envie d'accroître l'efficacité de vos procédés downstream ?
La transformation du déroulement des opérations de bioproduction est accélérée par la demande de nouveaux traitements et le besoin de réduire les coûts tout en garantissant la flexibilité opérationnelle et la productivité.
L'intensification des procédés et les bioprocédés continus en système clos sont les stratégies fondamentales qui permettent d'atteindre ces objectifs. Ces aspects sont largement déployés avec succès dans la phase downstream (DSP) pour gagner en efficacité, en rapidité, en encombrement, en coût et en durabilité.
Pour aider les fabricants de produits biopharmaceutiques à intensifier, passer en système clos, améliorer grâce aux outils numériques, ou passer en 100 % continu leurs procédés et atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité et de flexibilité opérationnelles, il existe de nombreux leviers dans la phase DSP.
Chromatographie de polissage en flux continu
La chromatographie de polissage intervient après l'inactivation virale du downstream processing des mAb afin d'éliminer les éventuelles impuretés présentes dans le flux d'alimentation en anticorps monoclonaux. Dans les procédés discontinus (par lots) traditionnels, les étapes de polissage représentent quasiment 25 % du coût de production. Intégrer les étapes de polissage individuelles au sein d'un seul et même procédé en flux continu améliore l'efficacité et les rendements tout en réduisant de jusqu'à 10 % les coûts. Cette approche intensifiée diminue l'encombrement global des installations en supprimant des cuves de stockage intermédiaires, en réduisant la consommation de tampons et en supprimant des étapes de dilution des produits. Les frais généraux, tels que l'intervention d'opérateurs, sont encore réduits par l'intégration de systèmes de contrôle des procédés.
- Résine Eshmuno® CP-FT, conçue pour éliminer efficacement les agrégats de mAb en mode chromatographie frontale en flux continu, ce qui permet d'atteindre des capacités de chargement 10 fois supérieures à celles de la chromatographie CEX de liaison/élution traditionnelle.
- Membrane de chromatographie Natrix® Q, un adsorbeur membranaire à échange d'anions forts à haut débit et de grande capacité conçu pour purifier les biomolécules en conditions opératoires d'écoulement continu.
Catégories apparentées
Les systèmes de chromatographie à usage unique ou multiple sont essentiels à la séparation de vos précieuses molécules.
La chromatographie d'affinité est souvent employée durant la phase de capture pour isoler la molécule cible et réduire le volume à traiter.
La chromatographie d'échange d'ions (IEX) permet de séparer des biomolécules en fonction de la différence de charge entre la molécule cible et la résine chromatographique.
Optimisez votre purification downstream en utilisant la chromatographie sur membrane pour la capture et le polissage. Les membranes Natrix améliorent les coûts et l'efficacité des installations.
Augmentez la précision de votre filtration : nos produits en flux tangentiel garantissent la pureté des mAb, des vaccins... et sont disponibles en version réutilisable ou à usage unique.
Ressources apparentées
- What is Multi Column Chromatography?
In this article, we will discuss one of the methods used to intensify the capture chromatography process: multi column chromatography (MCC).
- Mobius® Multi Column Capture System
The Mobius® Multi Column Capture system is designed as a fully automated, single-use solution to operate continuous closed capture chromatography.
- App Note: Multi Column Capture
Results from the multi-column capture (MCC) system implementation as part of a fully integrated downstream continuous manufacturing platform are reported here.
- Intensified Polishing Using Single-Pass Tangential Flow Filtration (SPTFF) with Anion Exchange Chromatography
In this app note, SPTFF preconcentration is used to intensify the anion exchange (AEX) polishing step in monoclonal antibody (mAb) processing for improved impurity removal and column productivity.
Webinaires apparentés
Améliorez l'efficacité de vos procédés et réduisez vos coûts.
Vidéos apparentées
La plateforme BioContinuum™ : le facilitateur des installations de bioproduction de demain !