Método analítico: Potasio en los suelos
Instrumentos y reactivos
Nº de referencia 173016 Espectrofotómetro Spectroquant® VIS Prove 100 o
Nº de referencia 173017 Espectrofotómetro Spectroquant® UV/VIS Prove 300 o
Nº de referencia 173018 Espectrofotómetro Spectroquant® UV/VIS Prove 600 o
Nº de referencia 109748 Fotómetro Spectroquant® NOVA 30 o
Nº de referencia 109751 Fotómetro Spectroquant® NOVA 60 o
Nº de referencia 173632 Colorímetro Spectroquant® Move 100
Nº de referencia114946 Cubetas rectangulares de 10 mm y/o
Nº de referencia114947 Cubetas rectangulares de 20 mm y/o
Nº de referencia 114944 Cubetas rectangulares de 50 mm
Nº de referencia 114562 Ensayo de potasio en cubetas Spectroquant®
Nº de referencia 100615 Ensayo de potasio en cubetas Spectroquant®
Nº de referencia 105590 Hidróxido sódico al 32 % para análisis
Nº de referencia 102103 Lactato de calcio para análisis del suelo
Nº de referencia 109325 Acetato de calcio para análisis del suelo
Nº de referencia 116754 Agua para análisis
Nº de referencia 100063 Ácido acético al 100 % para análisis
Disolución de extracción CAL
Disuelva 15,4 g de lactato de calcio para análisis de suelos y 7,9 g de acetato de calcio para análisis de suelos por separado en 300 ml de agua para análisis con calentamiento. Combine las dos disoluciones en un matraz aforado de 1 l y añada 17,9 ml de ácido acético al 100 %. Deje enfriar, complete hasta la marca con agua para análisis y mezcle bien.
Preparación de las muestras
Seque al aire la muestra de suelo después de eliminar las partículas gruesas, como piedras y materia vegetal. Tamice la muestra a través de una malla de 2 mm. Coloque 5 g de muestra en un matraz separador de aproximadamente 300 ml de volumen y añada 100 ml de disolución de extracción. Agite el matraz cerrado durante 90 minutos a 175 sacudidas por minuto. Filtre el extracto a través de un filtro plegado y deseche los primeros 10 ml de filtrado. Ajuste el filtrado transparente a pH 5 - 7 con disolución de hidróxido de sodio al 32 %. Las muestras que contengan más de 35 mg/l de K2O deben diluirse con una disolución de extracto.
Análisis
Determinación con los kits de ensayo antes mencionados.
La medición debe realizarse contra la disolución de extracción pura. Si el extracto de muestra tiene un color amarillo, debe medirse, sin agregar reactivo, como un blanco y el resultado se restará del valor de la muestra.
Contenido de potasio en mg/kg de K2O = | valor de análisis en mg/l de K x 1,2 x 100 |
peso de la muestra en g |
Network error: Failed to fetch