Método analítico: Medición de la DQO en las aguas residuales (método de digestión rápida)
Determinación fotométrica del consumo de cromatos consecutivo a la digestión en 20 min
Instrumentos y reactivos:
Nº de ref. 173016 Espectrofotómetro Spectroquant® VIS Prove 100 o
Nº de ref. 173017 Espectrofotómetro Spectroquant® UV/VIS Prove 300 o
Nº de ref. 173018 Espectrofotómetro Spectroquant® UV/VIS Prove 600 o
Nº de ref. 109748 Fotómetro Spectroquant® NOVA 30 o
Nº de ref. 109751 Fotómetro Spectroquant® NOVA 60 o
Nº de ref. 173632 Colorímetro Spectroquant® Move 100
Nº de ref. 114946 Cubetas rectangulares de 10 mm y/o
Nº de ref. 114947 Cubetas rectangulares de 20 mm y/o
Nº de ref. 114944 Cubetas rectangulares de 50 mm
Nº de ref. 114560 Ensayo en cubeta de DQO Spectroquant®, intervalo de medida 4,0 - 40,0 mg/l*
Nº de ref. 10179 Ensayo en cubeta de DQO Spectroquant®, intervalo de medida 5,0 - 80,0 mg/l
Nº de ref. 114540 Ensayo en cubeta de DQO Spectroquant®, intervalo de medida 10 - 150 mg/l
Nº de ref. 114895 Ensayo en cubeta de DQO Spectroquant®, intervalo de medida 15 - 300 mg/l
Nº de ref. 114690 Ensayo en cubeta de DQO Spectroquant®, intervalo de medida 50 - 500 mg/l
Nº de ref. 114541 Ensayo en cubeta de DQO Spectroquant®, intervalo de medida 25 - 1500 mg/l
Nº de ref. 114691 Ensayo en cubeta de DQO Spectroquant®, intervalo de medida 300 - 3500 mg/l
Nº de ref. 114555 Ensayo en cubeta de DQO Spectroquant®, intervalo de medida 500 - 10 000 mg/l
Nº de ref. 10179 Ensayo en cubetas de DQO Spectroquant®, intervalo de medida 5 000 - 90 000 mg/l
Nº de ref. 171201 Termorreactor Spectroquant® TR 420 o
Nº de ref. 171202 Termorreactor Spectroquant® TR 620
*no compatible con MOVE 100
Método de digestión rápida de DQO
Según la norma correspondiente (ISO 15705), la determinación de la DQO con ensayos en cubetas se realiza a 148 °C, ya que la mezcla de DQO/agua en la cubeta ya hierve a esta temperatura. Por lo tanto, en este caso no son apropiadas temperaturas de digestión más elevadas. El tiempo de ebullición convencional es de 120 minutos: Sin embargo, como han demostrado experimentos prácticos, la mayoría de las muestras de aguas residuales ya están adecuadamente digeridas al cabo de tan solo 20 minutos.
Por consiguiente, además del método convencional, ofrecemos un método de digestión rápida de la DQO que tiene las siguientes ventajas:
- Temperatura de digestión conforme a la norma (148 °C)
- No se necesitan más inversiones, ya que se pueden utilizar termorreactores convencionales
- Dependiendo del número de muestras, el usuario puede elegir entre termorreactores con doce o 24 pocillos, lo que significa que se puede procesar simultáneamente un gran número de muestras.
Preparación de la muestra:
Ambos tipos de termorreactores permiten introducir hasta siete métodos personalizados. Consulte las instrucciones del capítulo 5.6.1 del manual del instrumento sobre cómo introducir un método personalizado.
Seleccione e introduzca una temperatura de digestión de 148 °C, así como un tiempo de calentamiento total de 20 min. Cambie el termorreactor a inicio manual en el menú de configuración. Inicie el precalentamiento. Si se ha alcanzado la temperatura final de 148 °C, aparecerá el símbolo S para indicar que el termorreactor está en modo en espera. Introduzca los tubos preparados y espere hasta que la temperatura se haya vuelto a equilibrar a 148 °C. A continuación, vuelva a pulsar la tecla RUN/ENTER para iniciar el temporizador y el ciclo de calentamiento. Si el tiempo de calentamiento de 20 minutos ha terminado, saque los tubos calientes del termorreactor y colóquelos en una gradilla. Déjelos enfriar hasta aprox. > 40 °C y agite para mezclar el contenido del tubo. Deje que los sólidos en suspensión se asienten y mida el valor según las instrucciones del manual del fotómetro para el ensayo utilizado.
Sabemos por nuestra experiencia práctica y por la respuesta de los clientes, que la mayoría de las muestras de aguas residuales tendrán resultados idénticos cuando se utilice un tiempo de digestión de 20 minutos en vez de uno de 120 minutos.
Análisis:
Determinación con los kits de ensayo que se acaban de mencionar.
Network error: Failed to fetch