Merck
  • [Relative binding activity of dydrogesterone with blood mononuclear cells progesterone receptors of women included in the IVF program].
[Relative binding activity of dydrogesterone with blood mononuclear cells progesterone receptors of women included in the IVF program].
Eksperimental'naia i klinicheskaia farmakologiia (2013-09-07)
M V Suknovalova, L Kh Bekhbudova, M P Klimenko, L M Kappusheva, E N Kareva, N L Shimanovskiĭ, G M Savel'eva
RESUMEN
It has been shown that specific binding of dydrogesterone with progesterone receptors in blood mononuclear cells of the patients included in the programs of in vitro fertilization, varies from 0 to 298%, thus at 38% of women dydrogesterone concedes to a progesterone in the competition for receptors of a progesterone, and 62%--exceed. The revealed variations of specific binding dydrogesterone with receptors of a progesterone are a reserve of increase of efficiency of auxiliary reproductive technology at the expense of individual selection of hormonal agents.
MATERIALES
Referencia del producto
Marca
Descripción del producto
Dydrogesterone, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
60 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
166,00 €
Dydrogesterone impurity B, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
195,00 €