Productos
Carrito
0
ES
ES
Productos
Productos
Aplicaciones
Servicios
Documentos
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Productos alternativos más ecológicos
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Purificación de agua
Fabricación por contrato
Ensayos por contrato
Productos a medida
Soluciones digitales para Life Science
Desarrollo y fabricación de DIV
Servicios de producto
Asistencia técnica
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados de análisis (COA)
Certificados origen (COO)
Certificados de calidad (COQ)
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Utilice la página con inteligencia
Preguntas frecuentes
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Inicio de sesión
Búsqueda de pedido
Pedido rápido
Carrito
0
Atrás
Lignosulfonic acid sodium salt
Número de CAS:
8061-51-6
Products
Marca
Sigma-Aldrich (1)
Forma física
Composición química
Nivel de calidad
Composición del polímero
Tipo de polímero
Filtre los productos.
Showing 1-1 of 1
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
471038
Lignosulfonic acid sodium salt,
average M
w
~52,000, average M
n
~7,000
Expandir
Ver Fijación de precios
Elija hasta 4 productos para comparar
Comparar
Borrar todo
An unknown error has occured.
Español - ES
English - EN
Más información