V900882
Dietilpirocarbonato
Vetec™, reagent grade, ≥97%
Sinónimos:
DEP, DEPC, Dietildicarbonato, Dietiloxidiformato, Ácido etoxifórmico anhidro
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Análisis
≥97%
formulario
liquid
mol peso
162,14 g/mol
índice de refracción
n20/D 1.398 (lit.)
bp
93-94 °C/18 mmHg (lit.)
densidad
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)OC(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
69 °C - closed cup