Merck
V900848
Sigma-Aldrich
Acrylamide/Bis-acrylamide solution
40%, Vetec, reagent grade, 29:1, suitable for electrophoresis
Sinónimos:
40% Acrylamide/Bisacrylamide 29:1, Polyacrylamide solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105319
ID de la sustancia en PubChem:
Nombre del producto
Acrylamide/Bis-acrylamide, 40% solution, Vetec, reagent grade, 29:1, suitable for electrophoresis
grado
reagent grade
esterilidad
0.2 μm filtered
Línea del producto
Vetec
concentración
29:1
idoneidad
suitable for electrophoresis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
Clave InChI
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de preparación
Solution prepared from electrophoresis grade acrylamide and bis-acrylamide in ultra-pure water.
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Peripheral nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)