Merck
V900843
Sigma-Aldrich
Tris-Borate-EDTA buffer
Vetec, reagent grade, 10 ×, solution, RNase and DNase free
Sinónimos:
TBE buffer
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105319
ID de la sustancia en PubChem:
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec
Formulario
solution
Características
RNase and DNase free
concentración
10 ×
cadena SMILES
OB(O)O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.BH3O3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;2-1(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;2-4H
Clave InChI
OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
TBE running buffer is the most commonly used buffer for DNA and RNA polyacrylamide gel electrophoresis. TBE is used with non-denaturing or denaturing (7 M urea) gels. It is also routinely used for DNA automated sequencing gel. TBE can also be used for agarose gels but is not recommended for preparative gels for recovery of nucleic acids.
Dilution of the TBE stock concentrates to a 1× TBE running buffer results in a buffer containing 89 mM Tris-borate and 2 mM EDTA, pH 8.3. The 5× or 10× stocks may also be added to an acrylamide/bis-acrylamide stock solution for making the PAGE gel. Applied voltages of less than 5 V/cm (distance between the electrodes of the unit) are recommended for maximum resolution.
Nota de preparación
Prepared with Biotechnology Performance Certified Trizma base (Product Code T6066) and Molecular Biology Reagents boric acid (Product Code B6768) and EDTA disodium salt (Product Code E5134).
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)