Merck
V900800
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine
Vetec, reagent grade, ≥98%
Sinónimos:
1,2-Diaminoethane
About This Item
Fórmula lineal:
NH2CH2CH2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
60.10
Beilstein:
605263
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
grado
reagent grade
densidad de vapor
2.07 (vs air)
presión de vapor
10 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
Vetec
Ensayo
≥98%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
716 °F
lim. expl.
16 %
índice de refracción
n20/D 1.4565 (lit.)
pH
12.2 (20 °C, 110 g/L)
bp
118 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
densidad
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
Clave InChI
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
38 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Min Jae Shin et al.
Soft matter, 11(25), 5037-5043 (2015-05-29)
The noble vesicular system of polydiacetylene showed a red shift using two types of detecting systems. One of the systems involves the absorption of target materials from the outer side of the vesicle, and the other system involves the permeation
J Zuidema
Pharmaceutisch weekblad. Scientific edition, 7(4), 134-140 (1985-08-23)
Ethylenediamine is an excipient with many industrial and pharmaceutical uses. It is included in creams as a stabilizer and in aminophylline as the counter ion of theophylline. Ethylenediamine is one of the most frequent contact sensitizers, producing local and generalized
Leslie S Hamachi et al.
Chemical science, 10(26), 6539-6552 (2019-08-02)
We report a method to control the composition and microstructure of CdSe1-x S x
Mona Nystad et al.
American journal of obstetrics and gynecology, 211(6), 686-686 (2014-06-25)
The purpose of this study was to investigate the expression and subcellular localization of laeverin, a placenta-specific membrane-bound aminopeptidase, in preeclamptic placentas and its role in trophoblast cell migration and invasion. Expression of laeverin was investigated in 6 normal and
Yuri Choi et al.
ACS nano, 8(11), 11377-11385 (2014-10-18)
Hybrid nanoparticles composed of multiple components can offer unique opportunities for understanding the nanoscale mechanism and advanced material applications. Here, we report the synthesis of heterodimeric silver-carbon dot nanoparticles (Ag-CD NPs) where the Ag NP is grown on the surface