V900762
9,10-Phenanthrenequinone
Vetec™, reagent grade, 94%
Sinónimos:
9,10-Phenanthrenedione
About This Item
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Análisis
94%
mp
209-212 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1C(=O)c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8H
Clave InChI
YYVYAPXYZVYDHN-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
465.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
241 °C - closed cup