V900753
Triethyl citrate
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinónimos:
Ethyl citrate
About This Item
grado
reagent grade
densidad de vapor
9.7 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 107 °C)
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.442 (lit.)
bp
235 °C/150 mmHg (lit.)
densidad
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
Clave InChI
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?