Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H3(OCH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
168.19
EC Number:
210-673-4
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1307993
MDL number:
Assay:
98%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
98%
bp
255 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(OC)cc(OC)c1
InChI
1S/C9H12O3/c1-10-7-4-8(11-2)6-9(5-7)12-3/h4-6H,1-3H3
InChI key
LKUDPHPHKOZXCD-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3,5-Trimethoxybenzene
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?