V900705
Trimetilamina hydrochloride
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinónimos:
Cloruro de trimetilamonio
About This Item
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Análisis
98%
mp
283-284 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].CN(C)C
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H
Clave InChI
SZYJELPVAFJOGJ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1