V900667
2,3-Butanediol
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinónimos:
2,3-Butylene glycol
About This Item
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.433 (lit.)
bp
183-184 °C (lit.)
mp
25 °C (lit.)
densidad
1.002 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(O)C(C)O
InChI
1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
OWBTYPJTUOEWEK-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup