Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5NO4
Número CAS:
Peso molecular:
167.12
EC Number:
207-893-8
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
131640
MDL number:
Assay:
98%
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
98%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cncc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-5(7(11)12)3-8-2-4/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
MPFLRYZEEAQMLQ-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Pyridinedicarboxylic acid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?