V900652
DL-Isoleucine
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinónimos:
DL-2-Amino-3-methylpentanoic acid
About This Item
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Análisis
98%
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white
mp
290 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1
Clave InChI
AGPKZVBTJJNPAG-RFZPGFLSSA-N
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable