V900611
Dimethyl isophthalate
Vetec™, reagent grade, 98%
About This Item
grado
reagent grade
densidad de vapor
6.8 (vs air)
presión de vapor
93.7 mmHg ( 208 °C)
Línea del producto
Vetec™
Análisis
98%
mp
64-68 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)c1cccc(c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
VNGOYPQMJFJDLV-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
343.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
173 °C - closed cup