V900600
DL-Tartaric acid
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinónimos:
DL-2,3-Dihydroxybutanedioic acid
About This Item
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Análisis
99%
mp
210-212 °C (lit.)
cadena SMILES
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
Clave InChI
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
410.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
210 °C - closed cup