V900560
Pimelic acid
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinónimos:
Heptanedioic acid
About This Item
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Análisis
98%
bp
212 °C/10 mmHg (lit.)
mp
103-105 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c8-6(9)4-2-1-3-5-7(10)11/h1-5H2,(H,8,9)(H,10,11)
Clave InChI
WLJVNTCWHIRURA-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable