Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14N2O
Número CAS:
Peso molecular:
130.19
EC Number:
203-142-3
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
104361
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
98%
refractive index
n
bp
246 °C (lit.)
density
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCN1CCNCC1
InChI
1S/C6H14N2O/c9-6-5-8-3-1-7-2-4-8/h7,9H,1-6H2
InChI key
WFCSWCVEJLETKA-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?