V900487
L-Metionina
≥98%, Vetec™
Sinónimos:
Ácido L-2-amino-4-(metiltio)butanoico, Ácido (S)-2-amino-4-(metilmercapto)butírico
About This Item
Productos recomendados
product name
L-Metionina, Vetec™, reagent grade, ≥98%
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Análisis
≥98%
formulario
powder
color
white
mp
284 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Clave InChI
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable