Saltar a
V900468
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside
Vetec, reagent grade, ≥98%, powder
Sinónimos:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactoside, BCIG, X-Gal
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H15BrClNO6
Número CAS:
Peso molecular:
408.63
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-640-8
Beilstein/REAXYS Number:
1402009
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside, Vetec, reagent grade, ≥98%
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
≥98%
form
powder
solubility
DMF: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
InChI key
OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Application
X-Gal is a chromogenic substrate for β-galactosidase that produces a rich blue color that can easily be detected visually over background. X-Gal is the substrate of choice for blue-white selection of recombinant bacterial colonies with the lac+ genotype.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)