Saltar a
V900419
L-Glutamina
≥99%, Vetec
Sinónimos:
Ácido L-glutámico 5-amida, Levoglutamida, Ácido (S)-2,5-diamino-5-oxopentanoico
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
146.14
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-292-1
Beilstein/REAXYS Number:
1723797
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
L-Glutamina, Vetec, reagent grade, ≥99%
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
≥99%
form
powder
color
white to off-white
mp
185 °C (dec.) (lit.)
application(s)
cell analysis
SMILES string
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Biochem/physiol Actions
La L-glutamina es un aminoácido esencial que es un componente crucial de los medios de cultivo donde actúa como una fuente importante de energía para las células en cultivo. La L-glutamina es muy estable en forma de polvo seco y de disolución congelada. En los medios líquidos o las disoluciones de reserva, sin embargo, la L-glutamina se degrada con relativa rapidez. El rendimiento celular óptimo normalmente requiere la suplementación de los medios con L-glutamina antes de su uso.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutamina
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)