V900414
Sulfamethazine
Vetec™, reagent grade, ≥99%
Sinónimos:
4,6-Dimethylsulfadiazine, 4-Amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, Sulfadimethyldiazine, Sulfadimidine
About This Item
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
≥99%
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cc(C)nc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
InChI
1S/C12H14N4O2S/c1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
Clave InChI
ASWVTGNCAZCNNR-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)