V900407
Ácido L-aspártico
98.5-101.0%, Vetec™
Sinónimos:
Ácido (S)-(+)-aminosuccínico, Ácido (S-aminobutanodioico
About This Item
Nombre del producto
Ácido L-aspártico, Vetec™, reagent grade
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
98.5-101.0%
Formulario
crystalline powder
color
white to off-white
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
Clave InChI
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?