Merck
V900406
L-Serine
≥99%, Vetec
Sinónimos:
(S)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HOCH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
105.09
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-274-3
Beilstein/REAXYS Number:
1721404
MDL number:
eCl@ss:
32160406
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
L-Serine, Vetec, reagent grade, ≥99%
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
≥99%
form
powder
color
white to off-white
mp
222 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Biochem/physiol Actions
Precursor of glycine by serine hydroxymethyltransferase.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Serine
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)