Merck
V900375
Sigma-Aldrich
Adenine hemisulfate salt
Vetec, reagent grade, ≥99%
Sinónimos:
6-Aminopurine hemisulfate salt, Adenine sulfate salt
About This Item
Fórmula lineal:
C5H5N5 · 1/2H2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
184.17
Beilstein:
3820263
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de la sustancia en PubChem:
origen biológico
synthetic
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
solubilidad
0.5 M HCl: 10 mg/mL, clear, colorless
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O.Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34
InChI
1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Weixiao Yin et al.
Bio-protocol, 8(9), e2839-e2839 (2018-05-05)
Here, we describe a method that can be used to evaluate the function of predicted signal peptides. This method utilizes the yeast Saccharomyces cerevisiae YTK12 strain and pSUC2 vector in which the pSUC2 vector with fused predicted signal peptide is