Merck
V900351
5-Fluorocytosine
Vetec, reagent grade, 99%
Sinónimos:
4-amino-5-fluoro-2(1H)-pyrimidinone, Flucytosine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H4FN3O
Número CAS:
Peso molecular:
129.09
EC Number:
217-968-7
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
127285
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
99%
mp
298-300 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(=O)NC=C1F
InChI
1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
InChI key
XRECTZIEBJDKEO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Nucleoside analog that has antifungal activities. 5-FC is deaminated by cytosine deaminase to product 5-fluorouracil, resulting in RNA miscoding. 5-Fluorocytosine inhibits DNA and RNA synthesis and interferes with ribosomal protein synthesis.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Fluorocytosine
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)