V900309
MOPS hemisodium salt
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinónimos:
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid hemisodium salt, 4-Morpholinepropanesulfonic acid hemisodium salt
About This Item
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
98%
Formulario
powder
intervalo de pH útil
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
solubilidad
water: 0.5 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
cadena SMILES
[Na+].OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1.[O-]S(=O)(=O)CCCN2CCOCC2
InChI
1S/2C7H15NO4S.Na/c2*9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h2*1-7H2,(H,9,10,11);/q;;+1/p-1
Clave InChI
OVCWZKQPQOVIDT-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?