V900295
CHES
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinónimos:
Ácido 2-(ciclohexilamino)etanosulfónico
About This Item
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Análisis
99%
formulario
crystalline powder
pH
3.0-5.0 (103.6 g/L)
intervalo de pH útil
8.6-10.0
pKa (25 °C)
9.3
solubilidad
water: 0.176 g/mL, clear, colorless
cadena SMILES
OS(=O)(=O)CCNC1CCCCC1
InChI
1S/C8H17NO3S/c10-13(11,12)7-6-9-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2,(H,10,11,12)
Clave InChI
MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable