Saltar al contenido
V900286
2-Aminopyrimidine
Vetec™, reagent grade, 97%
Sinónimos:
2-Pyrimidinamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H5N3
Número CAS:
Peso molecular:
95.10
EC Number:
203-648-4
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
107014
MDL number:
Assay:
97%
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
97%
mp
122-126 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ncccn1
InChI
1S/C4H5N3/c5-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H,(H2,5,6,7)
InChI key
LJXQPZWIHJMPQQ-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Aminopyrimidine
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)