V900236
Triethylene glycol
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinónimos:
Triglycol
About This Item
grado
reagent grade
densidad de vapor
5.2 (vs air)
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
98%
Formulario
viscous liquid
temp. de autoignición
699 °F
lim. expl.
9.2 %
dilution
(for analytical testing)
índice de refracción
n20/D 1.455 (lit.)
bp
125-127 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
−7 °C (lit.)
densidad
1.124 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCOCCOCCO
InChI
1S/C6H14O4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h7-8H,1-6H2
Clave InChI
ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
330.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
166 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)