V900198
Magnesium nitrate hexahydrate
Vetec™, reagent grade, 98%
About This Item
grado
reagent grade
densidad de vapor
6 (vs air)
Línea del producto
Vetec™
Análisis
98%
formulario
solid
mp
89 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mg.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
Clave InChI
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1