V900192
Sodium tetrafluoroborate
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinónimos:
Sodium fluoroborate
About This Item
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Análisis
98%
formulario
powder or crystals
densidad
2.47 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Na+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.Na/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
Clave InChI
KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable