Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(NH4)2CO3
Número CAS:
Peso molecular:
96.09
EC Number:
208-058-0
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
4253487
MDL number:
Grade:
reagent grade
Form:
powder or chunks
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
reagent grade
vapor density
2.7 (vs air)
product line
Vetec™
form
powder or chunks
concentration
≥30.0% NH3 (by NaOH, titration)
SMILES string
N.N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
InChI key
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium carbonate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?