V900106
Ethylenediaminetetraacetic acid
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinónimos:
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, EDTA, Edathamil, Ethylenedinitrilotetraacetic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Análisis
98%
formulario
powder or crystals
mp
250 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
1 M NaOH: 1 g/10 mL, clear, colorless
densidad
1.46 g/cm3 at 20 °C
cadena SMILES
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
Clave InChI
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable