Saltar al contenido
V900013
L-(+)-Tartaric acid
Vetec, reagent grade, 99%
Sinónimos:
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
150.09
EC Number:
201-766-0
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1725147
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
reagent grade
vapor density
5.18 (vs air)
product line
Vetec
assay
99%
form
crystalline powder
autoignition temp.
797 °F
mp
170-172 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
InChI key
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(+)-Tartaric acid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)