V900010
Polyvinylpyrrolidone
Vetec™, reagent grade, average mol wt 360,000
Sinónimos:
PVP, Polyvidone, Povidone
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
mol peso
average mol wt 360,000
cadena SMILES
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
Clave InChI
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable