V800441
Urea
AR, ≥99%
Sinónimos:
Carbamida, Carbonildiamida
About This Item
Productos recomendados
grado
AR
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
≥99%
mp
132-135 °C (lit.)
densidad
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Clave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)