V800389
Sodium molybdate
LR, ≥99.5%
About This Item
Productos recomendados
grado
LR
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
≥99.5%
Formulario
crystalline powder
pH
7.0-10.5
mp
687 °C (lit.)
densidad
3.78 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
Clave InChI
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)