V800381
Hidróxido de sodio
LR, flakes, ≥96%
Sinónimos:
«Sosa cáustica»
About This Item
Productos recomendados
grado
LR
densidad de vapor
>1 (vs air)
presión de vapor
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Línea del producto
Vetec™
Análisis
≥96%
formulario
flakes
mp
318 °C (lit.)
solubilidad
water: ~1260 g/L at 20 °C
densidad
2.13 g/cm3
cadena SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable