Merck
V800375
Sodium dichromate dihydrate
LR, ≥99%
Sinónimos:
Sodium bichromate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Na2Cr2O7 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
298.00
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
234-190-3
MDL number:
Assay:
≥99%
Grade:
LR
Form:
crystalline powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
LR
product line
Vetec™
assay
≥99%
form
crystalline powder
pH
3.5 (20 °C, 100 g/L)
mp
91 °C (lit.)
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2Na.2H2O.7O/h;;;;2*1H2;;;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;;2*-1
InChI key
JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium dichromate dihydrate
Palabra de advertencia
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
7789-12-0
CAS No.
7789-12-0
CAS No.
7789-12-0
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)